Tisk…
3-Anisoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Methoxybenzoyl chloride, m-Anisoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
230243-25G 230243-5G
SIAL230243-25GEA 4670 CZK
SIAL230243-25G SIAL230243-5G
3-Anisoyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Anisoyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod varu: 123 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000673
CAS číslo: 1711-05-3
EINECS: 216-975-2
UN: 1729
ADR: 8,II