3-Anisoyl chloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Methoxybenzoyl chloride, m-Anisoyl chloride
212970050
212970250
212971000
ACRO212970050EA
1160
CZK
ACRO212970050
ACRO212970250
ACRO212971000
3-Anisoyl chloride 99%
3-Anisoyl chloride
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ Bod varu: 123…125 °C (15 mmHg) Hustota: 1,214 g/cm³ Bod vzplanutí: 92 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000673 CAS číslo: 1711-05-3 EINECS: 216-975-2 UN: 1729 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5575 to 1.5595 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration RCOCl | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...