Tisk…
2-Anisoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
254703-25G 254703-5G
SIAL254703-25GEA 3610 CZK
SIAL254703-25G SIAL254703-5G
2-Anisoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Anisoyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod varu: 137 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,57 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000664
CAS číslo: 21615-34-9
EINECS: 244-477-5
UN: 1729
ADR: 8,II