Tisk…
2-Anisoyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methoxybenzoyl chloride, 2-Methoxybenzene-1-carbonyl chloride
276110050 276110250
ACRO276110050EA 1670 CZK
ACRO276110050 ACRO276110250
2-Anisoyl chloride 97%
2-Anisoyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod varu: 128…129 °C (8 mmHg)
Hustota: 1,146 g/cm³
Bod vzplanutí: 84 °C
MDL Number: MFCD00000664
CAS číslo: 21615-34-9
EINECS: 244-477-5
UN: 1729
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5714 to 1.5734 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %