Tisk…

3,5-Dinitrobenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

156272-25G 156272-100G
SIAL156272-25GEA 1970 CZK
SIAL156272-25G SIAL156272-100G
3,5-Dinitrobenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
3,5-Dinitrobenzoylchlorid
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₅
MW: 230,56 g/mol
Bod varu: 339 °C (1013 hPa)
Bod tání: 68…70 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007248
CAS číslo: 99-33-2
EINECS: 202-750-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03305

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR