Tisk…
3,5-Dinitrobenzoylchlorid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A16729.22 A16729.14
A16729.22EA 4880 CZK
A16729.22 A16729.14
3,5-Dinitrobenzoylchlorid ≥98%
3,5-Dinitrobenzoylchlorid
Purity: 98+% CAS No.: 99-33-2 Molecular Formula: C7H3ClN2O5 Formula Weight: 230.57 Melting Point: 67-70° Boiling Point: 196°/12mm Merck Reference: 14,3277 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007248
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₅
MW: 230,56 g/mol
Bod varu: 196 °C (12 mmHg)
Bod tání: 67…70 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007248
CAS číslo: 99-33-2
EINECS: 202-750-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,3277