Tisk…
3,5-Dinitrobenzoylchlorid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
408710250 408711000 408715000
ACRO408710250EA 1440 CZK
ACRO408710250 ACRO408711000 ACRO408715000
3,5-Dinitrobenzoylchlorid 99%
3,5-Dinitrobenzoylchlorid
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₅
MW: 230,56 g/mol
Bod varu: 196 °C (15hPa)
Bod tání: 67…70 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007248
CAS číslo: 99-33-2
EINECS: 202-750-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03305
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
Titration RCOCl ≥98.5 %