Tisk…
4-Nitrobenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
112208-250G 112208-500G 112208-50G
SIAL112208-250GEA 3230 CZK
SIAL112208-250G SIAL112208-500G SIAL112208-50G
4-Nitrobenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzoylchlorid
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
Bod varu: 278 °C (1013 hPa)
Bod tání: 97…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007345
CAS číslo: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06687