Tisk…
4-Nitrobenzoylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06772.0005 8.06772.0250
8.06772.0005EA 765 CZK
8.06772.0005 8.06772.0250
4-Nitrobenzoylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzoylchlorid
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
Bod varu: 278 °C (1013 hPa)
Bod tání: 97…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007345
CAS číslo: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06687
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 73 °C
Molar Mass 185.56 g/mol
Boiling Point 155 °C (20 hPa)