4-Nitrobenzoylchlorid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12543.09
A12543.0B
A12543.30
AB118201.1000
A12543.09EA
841
CZK
A12543.09
A12543.0B
A12543.30
ABCRAB118201.1000
4-Nitrobenzoylchlorid ≥98%
4-Nitrobenzoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 122-04-3
Molecular Formula: C7H4ClNO3
Formula Weight: 185.57
Flash Point: 102°(215°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 155°/15mm
Beilstein Reference: 473192
Merck Reference: 14,6590
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007345
Vzorec:
C₇H₄ClNO₃ Bod varu: 155 °C (15 mmHg) Bod tání: 71…74 °C Hustota: 1,53 Bod vzplanutí: 102 °C (215 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007345 CAS číslo: 122-04-3 EINECS: 204-517-4 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,6590 |