Tisk…
4-Nitrobenzoylchlorid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
150430050 150431000 150432500 150435000
ACRO150430050EA 912 CZK
ACRO150430050 ACRO150431000 ACRO150432500 ACRO150435000
4-Nitrobenzoylchlorid 98%
4-Nitrobenzoylchlorid
Vzorec: C₇H₄ClNO₃
Bod varu: 202…205 °C (105 mmHg)
Bod tání: 70…74 °C
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007345
CAS číslo: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06687
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %