Tisk…
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
526118-1G 526118-5G
SIAL526118-1GEA 1070 CZK
SIAL526118-1G SIAL526118-5G
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₁₀ClNO
Bod varu: 180 °C (15 mmHg)
Bod tání: 147…148 °C
MDL Number: MFCD00236039
CAS číslo: 4755-50-4
UN: 3261
ADR: 8,II