Tisk…
Benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
B12695-1L B12695-2.5L B12695-25ML
SIALB12695-1LEA 1870 CZK
SIALB12695-1L SIALB12695-2.5L SIALB12695-25ML
Benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzoylchlorid
Vzorec: C₇H₅ClO
Bod varu: 197,2 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2023 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000653
CAS číslo: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
UN: 1736
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01113