Tisk…
Benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Benzoic acid chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
259950-1L 259950-250ML 259950-5ML
SIAL259950-1LEA 5480 CZK
SIAL259950-1L SIAL259950-250ML SIAL259950-5ML
Benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzoylchlorid
Vzorec: C₇H₅ClO
Bod varu: 197,2 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2023 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000653
CAS číslo: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
UN: 1736
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01113