Benzoylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01804.0100
8.01804.1000
8.01804.0100EA
771
CZK
8.01804.0100
8.01804.1000
Benzoylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzoylchlorid
Vzorec:
C₇H₅ClO Bod varu: 197,2 °C (1013 hPa) Hustota: 1,2023 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000653 CAS číslo: 98-88-4 EINECS: 202-710-8 UN: 1736 ADR: 8,II Merck Index: 13,01113 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | -0.6 °C |
Molar Mass | 140.57 g/mol |
Boiling Point | 197.2 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 72 °C |
Refractive Index | 1.5537 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.5 - 27 %(V) |
Density | 1.21 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 (1 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 600 °C |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |