Tisk…
Benzoylchlorid 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Benzoic acid chloride
105750010 105750025
ACRO105750010EA 2010 CZK
ACRO105750010 ACRO105750025
Benzoylchlorid 99%, pure
Benzoylchlorid
Vzorec: C₇H₅ClO
MW: 140.57
Bod varu: 197.2
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1.21 g/cm³
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000653
CAS číslo: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
UN: 1736
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01113
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤40 APHA