Tisk…
Benzoyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
139726-250G 139726-50G
SIAL139726-250GEA 20820 CZK
SIAL139726-250G SIAL139726-50G
Benzoyl bromide, Sigma-Aldrich®
Benzoyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrO
Bod varu: 218 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 1,527…1.5564 g/cm³ (10 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000112
CAS číslo: 618-32-6
EINECS: 210-544-2
UN: 3265
ADR: 8,II