Tisk…
Benzoyl bromide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
160950050 160950250 160951000
ACRO160950050EA 934 CZK
ACRO160950050 ACRO160950250 ACRO160951000
Benzoyl bromide 97%
Benzoyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrO
Bod varu: 218…219 °C (760 mmHg)
Bod tání: –24 °C
Hustota: 1,57 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000112
CAS číslo: 618-32-6
EINECS: 210-544-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %