Kyselina o-acetylsalicylová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
A5376-250G
A5376-100G
A5376-1KG
A5376-500G
SIALA5376-250GEA
1770
CZK
SIALA5376-250G
SIALA5376-100G
SIALA5376-1KG
SIALA5376-500G
Kyselina o-acetylsalicylová, Sigma-Aldrich®
Kyselina o-acetylsalicylová
Vzorec:
2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H Bod varu: 140 °C (1013 hPa) Bod tání: 138…140 °C Hustota: 1,39 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 250 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002430 CAS číslo: 50-78-2 EINECS: 200-064-1 Merck Index: 13,00856 |