Tisk…
Kyselina o-acetylsalicylová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
A2093-100G A2093-500G
SIALA2093-100GEA 2440 CZK
SIALA2093-100G SIALA2093-500G
Kyselina o-acetylsalicylová, Sigma-Aldrich®
o-Acetylsalicylic acid
Vzorec: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
MW: 180,16 g/mol
Bod varu: 140 °C (1013 hPa)
Bod tání: 138…140 °C
Hustota: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002430
CAS číslo: 50-78-2
EINECS: 200-064-1
Merck Index: 13,00856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fcb60a4ee505b596cef38216a85e034985091e0&vid=5f8d5cfeb3039783869a9320ec840b8ec12c33ea&prid=web&clid=SAPDAM