Tisk…
Arsenic limit test apparatus
Dodavatel: Neubert
NEUB23900031002920EA 8590 CZK
NEUB23900031002920
Arsenic limit test apparatus
Systémy rozkladové Detekční Přístroje pro Stopové Prvky
This apparatus is used for the determination of the limit of arsenic.
Complete unit with four parts with springs, attachment and tension springs.
Certifikace: Pharmeuropa 28.2; Ph.Eur 2.4.2 method A, EP 9.4