Tisk…

Kyselina o-acetylsalicylová ≥99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

A12488.0E A12488.22 A12488.36
A12488.0EEA 5560 CZK
A12488.0E A12488.22 A12488.36
Kyselina o-acetylsalicylová ≥99%
o-Acetylsalicylic acid

Purity: 99% CAS No.: 50-78-2 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.15 Flash Point: 250°(482°F) Melting Point: 133-140° Beilstein Reference: 779271 Merck Reference: 14,851 MDL No.: MFCD00002430

Vzorec: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
Bod varu: 140 °C (1013 hPa)
Bod tání: 133…140 °C
Hustota: 1,400
Bod vzplanutí: 250 °C (482 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002430
CAS číslo: 50-78-2
EINECS: 200-064-1
Merck Index: 14,851
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fcb60a4ee505b596cef38216a85e034985091e0&vid=5f8d5cfeb3039783869a9320ec840b8ec12c33ea&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR