4-Acetamidobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12711.18
A12711.30
A12711.18EA
1610
CZK
A12711.18
A12711.30
4-Acetamidobenzoic acid ≥98%
4-Acetamidobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 556-08-1
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: ca 261° dec.
Beilstein Reference: 390602
Vzorec:
C₉H₉NO₃ Bod varu: 399 °C (1013 hPa) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002534 CAS číslo: 556-08-1 EINECS: 209-114-7 |