3-Acetamidobenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Acetamidobenzoic Acid, 3-Acetylaminobenzoic acid
A15902.14
A15902.22
A15902.14EA
927
CZK
A15902.14
A15902.22
3-Acetamidobenzoic acid ≥98%
3-Acetamidobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 587-48-4
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: 249-252°
Beilstein Reference: 2210867
Vzorec:
C₉H₉NO₃ MW: 179.18 Bod tání: 249…252 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013983 CAS číslo: 587-48-4 EINECS: 209-600-9 |