3,6-Dihydroxyphthalonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
232050050
232050250
ACRO232050050EA
1300
CZK
ACRO232050050
ACRO232050250
3,6-Dihydroxyphthalonitrile 98%
3,6-Dihydroxyphthalonitrile
Vzorec:
C₈H₄N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001790 CAS číslo: 4733-50-0 EINECS: 225-241-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Brown to khaki Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |