Tisk…
4-Nitrophthalonitrile 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-dicyanobenzene
416150250 416150050
ACRO416150250EA 7250 CZK
ACRO416150250 ACRO416150050
4-Nitrophthalonitrile 99%
4-Nitrophthalonitrile
Vzorec: C₈H₃N₃O₂
MW: 173,13 g/mol
Bod tání: 140…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040301
CAS číslo: 31643-49-9
EINECS: 250-748-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige to light green to light grey Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
HPLC ≥98.5 %