Tisk…
3-Nitrophthalonitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 3-Nitro-1,2-dicyanobenzene, 3-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile
B25269.06 B25269.14
B25269.06EA 3430 CZK
B25269.06 B25269.14
3-Nitrophthalonitrile ≥99%
3-Nitrophthalonitrile
Purity: 99% CAS No.: 51762-67-5 Molecular Formula: C8H3N3O2 Formula Weight: 173.13 Melting Point: 162-165° Beilstein Reference: 2263686
Vzorec: C₈H₃N₃O₂
MW: 173,13 g/mol
Bod tání: 162…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191558
CAS číslo: 51762-67-5
UN: 3276
ADR: 6.1,I