Tisk…
3,4-Dicyanoaniline 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,4-Dicyanoaniline, 4-Aminophthalonitrile
L13433.03 L13433.06
L13433.03EA 1850 CZK
L13433.03 L13433.06
3,4-Dicyanoaniline 98%
3,4-Dicyanoaniline
Purity: 98% CAS No.: 56765-79-8 Molecular Formula: C8H5N3 Formula Weight: 143.15 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 2937382 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00041741
Vzorec: C₈H₅N₃
MW: 143,15 g/mol
Bod varu: 321 °C (1013 hPa)
Bod tání: 179…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041741
CAS číslo: 56765-79-8
EINECS: 260-370-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III