Tisk…
3,4-Dicyanoaniline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,4-Dicyanoaniline, 4-Aminophthalonitrile
401020100 401020250 401020050
ACRO401020100EA 10560 CZK
ACRO401020100 ACRO401020250 ACRO401020050
3,4-Dicyanoaniline 97%
3,4-Dicyanoaniline
Vzorec: C₈H₅N₃
MW: 143,15 g/mol
Bod varu: 321 °C (1013 hPa)
Bod tání: 177…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041741
CAS číslo: 56765-79-8
EINECS: 260-370-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
HPLC ≥96.0 %