Tisk…
Terephthalonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Benzenedicarbonitrile, Terephthalodinitrile, Benzene-1,4-dicarbonitrile, 1,4-Dicyanobenzene
B23137.14 B23137.22 AB133125.0025
B23137.14EA 1080 CZK
B23137.14 B23137.22 ABCRAB133125.0025
Terephthalonitrile ≥98%
Terephthalonitrile
Purity: 98% CAS No.: 623-26-7 Molecular Formula: C8H4N2 Formula Weight: 128.13 Odour: Odourless Melting Point: 224-227° Beilstein Reference: 1072210 MDL No.: MFCD00001810
Vzorec: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Bod tání: 224…227 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001810
CAS číslo: 623-26-7
EINECS: 210-783-2