Tisk…
Terephthalonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Benzenedicarbonitrile, Terephthalodinitrile, Benzene-1,4-dicarbonitrile, 1,4-Dicyanobenzene
113820250 113821000 113825000
ACRO113820250EA 1140 CZK
ACRO113820250 ACRO113821000 ACRO113825000
Terephthalonitrile 98%
Terephthalonitrile
Vzorec: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Bod tání: 222…227 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001810
CAS číslo: 623-26-7
EINECS: 210-783-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 223 to 230 °C
HPLC ≥97.5 %
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sulfur (S) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Impurity ≤0.2 % Carbonate (as Na2CO3)
Insoluble matter ≤0.005 %