Tisk…
Phthalonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Benzenedicarbonitrile, Benzene-1,2-dicarbonitrile, 1,2-Dicyanobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
171719-100G 171719-500G
SIAL171719-100GEA 1200 CZK
SIAL171719-100G SIAL171719-500G
Phthalonitrile, Sigma-Aldrich®
Phthalonitrile
Vzorec: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Bod varu: 305 °C (1013 hPa)
Bod tání: 138…141 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001771
CAS číslo: 91-15-6
EINECS: 202-044-8
UN: 3439
ADR: 6.1,II