Tisk…
Phthalonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Benzenedicarbonitrile, Benzene-1,2-dicarbonitrile, 1,2-Dicyanobenzene
A15071.0B A15071.22 A15071.30 AB118582.0100
A15071.0BEA 3440 CZK
A15071.0B A15071.22 A15071.30 ABCRAB118582.0100
Phthalonitrile ≥98%
Phthalonitrile
Purity: 98% CAS No.: 91-15-6 Molecular Formula: C8H4N2 Formula Weight: 128.13 Flash Point: 162°(323°F) Melting Point: 139-141° Beilstein Reference: 775028 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001771
Vzorec: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Bod varu: 305 °C (1013 hPa)
Bod tání: 139…141 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 162 °C (323 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001771
CAS číslo: 91-15-6
EINECS: 202-044-8
UN: 3439
ADR: 6.1,II