Tisk…
Phthalonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Benzenedicarbonitrile, Benzene-1,2-dicarbonitrile, 1,2-Dicyanobenzene
174010010 174012500
ACRO174010010EA 3360 CZK
ACRO174010010 ACRO174012500
Phthalonitrile 98%
Phthalonitrile
Vzorec: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Bod varu: 305 °C (1013 hPa)
Bod tání: 138…142 °C
Hustota: 1,24 g/cm³
Bod vzplanutí: >130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001771
CAS číslo: 91-15-6
EINECS: 202-044-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to grey-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 142 °C
GC ≥97.5 %