Tisk…
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
638358-1G 638358-5G
SIAL638358-1GEA 0 CZK
SIAL638358-1G SIAL638358-5G
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClNO₂S
MDL Number: MFCD00203480
CAS číslo: 56542-67-7
UN: 3261
ADR: 8,II