3-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L20169.03
L20169.06
L20169.03EA
2810
CZK
L20169.03
L20169.06
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97%
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 56542-67-7
Molecular Formula: C7H4ClNO2S
Formula Weight: 201.63
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₄ClNO₂S Bod varu: 114…116 °C (0,2 mmHg) Bod tání: 47…52 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00203480 CAS číslo: 56542-67-7 UN: 3261 ADR: 8,II |