Tisk…
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
556157-1G 556157-5G
SIAL556157-1GEA 2800 CZK
SIAL556157-1G SIAL556157-5G
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClNO₂S
MW: 201,63 g/mol
Bod tání: 67,5 °C
MDL Number: MFCD00052341
CAS číslo: 69360-26-5
UN: 3261
ADR: 8,II