2-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16042.06
A16042.03
A16042.06EA
6350
CZK
A16042.06
A16042.03
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 69360-26-5
Molecular Formula: C7H4ClNO2S
Formula Weight: 201.63
Melting Point: 65-69°
Beilstein Reference: 2721588
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00052341
Vzorec:
C₇H₄ClNO₂S Bod tání: 65…69 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052341 CAS číslo: 69360-26-5 UN: 3261 ADR: 8,III |