4-Hydroxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
C94009-100G
C94009-25G
C94009-5G
SIALC94009-100GEA
5860
CZK
SIALC94009-100G
SIALC94009-25G
SIALC94009-5G
4-Hydroxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzonitrile
Vzorec:
C₇H₅NO Bod varu: 148 °C (1 mmHg) Bod tání: 109…112 °C Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002312 CAS číslo: 767-00-0 EINECS: 212-175-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...