Tisk…
3-Hydroxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: m-Hydroxybenzonitrile, m-Cyanophenol, 3-Cyanophenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
C93800-10G C93800-5G
SIALC93800-10GEA 4230 CZK
SIALC93800-10G SIALC93800-5G
3-Hydroxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 84,5…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002252
CAS číslo: 873-62-1
EINECS: 212-845-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III