Salicylonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
141038-25G
141038-5G
SIAL141038-25GEA
3300
CZK
SIAL141038-25G
SIAL141038-5G
Salicylonitrile, Sigma-Aldrich®
Salicylonitrile
Vzorec:
C₇H₅NO Bod varu: 273 °C (1013 hPa) Bod tání: 90…92 °C Hustota: 1,1052 g/cm³ (99.6 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002145 CAS číslo: 611-20-1 EINECS: 210-259-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...