4-Ethoxybenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A19806.06
A19806.14
A19806.22
A19806.06EA
1350
CZK
A19806.06
A19806.14
A19806.22
4-Ethoxybenzonitrile ≥98%
4-Ethoxybenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 25117-74-2
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Melting Point: 60-63°
Boiling Point: 258°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001819
Vzorec:
C₉H₉NO Bod varu: 258 °C Bod tání: 60…63 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001819 CAS číslo: 25117-74-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |