Tisk…
Anthranilonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A89901-100G A89901-25G
SIALA89901-100GEA 4280 CZK
SIALA89901-100G SIALA89901-25G
Anthranilonitrile, Sigma-Aldrich®
Anthranilonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂
Bod varu: 268 °C (1013 hPa)
Bod tání: 47 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007631
CAS číslo: 1885-29-6
EINECS: 217-549-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III