Methyl-4-cyanobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Cyanobenzoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
230634-25G
230634-5G
SIAL230634-25GEA
6080
CZK
SIAL230634-25G
SIAL230634-5G
Methyl-4-cyanobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-cyanobenzoate
Vzorec:
C₉H₇NO₂ MW: 161,16 g/mol Bod varu: 275 °C (1013 hPa) Bod tání: 67 °C |
MDL Number:
MFCD00001823 CAS číslo: 1129-35-7 EINECS: 214-443-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |