Tisk…
4-Cyanobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
124826-25G 124826-5G 124826-1G
SIAL124826-25GEA 8190 CZK
SIAL124826-25G SIAL124826-5G SIAL124826-1G
4-Cyanobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Cyanobenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClNO
Bod varu: 150…151 °C (25 mmHg)
MDL Number: MFCD00001822
CAS číslo: 6068-72-0
EINECS: 228-005-5
UN: 3261
ADR: 8,II