4-Cyanobenzoyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24333.06
B24333.14
B24333.22
B24333.06EA
1820
CZK
B24333.06
B24333.14
B24333.22
4-Cyanobenzoyl chloride ≥98%
4-Cyanobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 6068-72-0
Molecular Formula: C8H4ClNO
Formula Weight: 165.58
Odour: Irritating
Melting Point: 68-70°
Beilstein Reference: 386729
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00001822
Vzorec:
C₈H₄ClNO Bod varu: 150…151 °C (25 mmHg) Bod tání: 68…70 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001822 CAS číslo: 6068-72-0 EINECS: 228-005-5 UN: 3261 ADR: 8,II |