Tisk…
4-Cyanobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
154550050 154550250
ACRO154550050EA 1750 CZK
ACRO154550050 ACRO154550250
4-Cyanobenzoyl chloride 98%
4-Cyanobenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClNO
Bod varu: 150…151 °C (25 mmHg)
Bod tání: 66…70 °C
MDL Number: MFCD00001822
CAS číslo: 6068-72-0
EINECS: 228-005-5
UN: 1759
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %