Tisk…
3-Cyanobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
302538-1G 302538-5G
SIAL302538-1GEA 1680 CZK
SIAL302538-1G SIAL302538-5G
3-Cyanobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Cyanobenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClNO
MDL Number: MFCD00011545
CAS číslo: 1711-11-1