Tisk…
Benzonitril, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cyanobenzene, Phenylcyanide
M-Clarity™ quality level = MQ100
294098-100ML 294098-1L
SIAL294098-100MLEA 3520 CZK
SIAL294098-100ML SIAL294098-1L
Benzonitril, Sigma-Aldrich®
Benzonitril
Vzorec: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Bod varu: 190,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001770
CAS číslo: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN: 2224
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01098