3-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 2888-06-4
Molecular Formula: C6H4Cl2O2S
Formula Weight: 211.07
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₄Cl₂O₂S Bod varu: 102…104 °C (1 mmHg) Bod tání: ∼ 21 °C Hustota: 1,499 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051697 CAS číslo: 2888-06-4 EINECS: 220-753-0 UN: 3265 ADR: 8,II |